Eurypterus remipes | Avantor
Eurypterus remipes
Eurypterus remipes replica, 5", 7"
Catalog # 470226-644
Supplier:   Avantor
<i>Eurypterus remipes</i>
Catalog # 470226-644
Supplier:  Avantor
<i>Eurypterus remipes</i>
Eurypterus remipes
Eurypterus remipes replica, 5", 7"
Price
$112.95
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
A complete and highly detailed "Sea scorpion", New York State's official fossil.
  • Silurian
  • Resin reproduction
  • New York
Spécifications
  • Largeur:
    7"
  • Désignation:
    Eurypterus remipes replica
  • Longueur:
    5"