Hind III | Avantor
Hind III
500 units
Catalog # 470111-876
Supplier:   Edvotek
Fournisseur #:  716
Hind III
Catalog # 470111-876
Supplier:  Edvotek
CAS Number:  
Hind III
Hind III
500 units
CAS Number:  
Price
$96.85
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Includes instructions for rehydration.Recognition Site: 5'-A^AGCTT-3'(1500 units) 150 ul—for 30 DNA digests
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    500 units
  • Cat. No.:
    470111-876
  • Enzyme name:
    Hind III