Disposable Micropipet Tips | Avantor
Disposable Micropipet Tips
Supplier:   Fischer Technical
Disposable Micropipet Tips
Supplier:  Fischer Technical
Certificates
Disposable Micropipet Tips
Disposable Micropipet Tips
5 Options Available Below
Product Details & Documents
High quality micropipette tips to meet any lab's needs.
  • Certified DNase, RNase and pyrogen free
  • Material: PP
  • Autoclavable
  • Designed to fit most standard micropipettes
All quantities are supplied in bulk bags.
Product Family Options
Bulk Bags
Informations sur le produit
  • Volume
    Tip Color
    Packed
    Availability
    Price
  • 0.5 - 10 µl
    Naturel
    1000 Tips/Bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $99.45
    $99.45
    Case of 1,000
       $99.45
  • 1 - 200 µl
    Jaune
    1000 Tips/Bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $99.55
    $99.55
    Case of 1,000
       $99.55
  • 200 - 1000 µl
    Bleu
    1000 Tips/Bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $99.40
    $99.40
    Case of 1,000
       $99.40
  • 200 - 1000 µl
    Bleu
    1000 Tips/Bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.40
    $157.40
    Each
       $157.40
  • 1000 - 5000 µl
    100 Tips/Bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Bag of 100
    Bag of 100 - $83.75
    $83.75
    Bag of 100
       $83.75