Tooth Development Slides | Avantor
Tooth Development Slides
Supplier:   Avantor
Tooth Development Slides
Supplier:  Avantor
Certificates
Tooth Development Slides
Tooth Development Slides
10 Options Available Below
Product Details & Documents
Fetal pig tissue showing early tooth development.
  • Identifying features clearly distinguishable
  • Rigorous quality control standards
Slide samples created at various stages of mammal tooth-development.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Orientation
    Stain
    Availability
    Price
  • Dentine formation slide
    Section
    Mallory Triple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.40
    $14.40
    Each
       $14.40
  • Late dental gum slide
    Section
    Mallory Triple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.15
    $14.15
    Each
       $14.15
  • Dental Cup
    Section
    Mallory Triple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $18.15
    $18.15
    Each
       $18.15
  • Early & Late Dental Gum
    Section
    Mallory Triple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $13.25
    $13.25
    Each
       $13.25
  • Early dental gum slide
    Section
    Mallory Triple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $10.50
    $10.50
    Each
       $10.50
  • Enamel Organ
    Section
    Mallory Triple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.60
    $14.60
    Each
       $14.60
  • Tooth, Adult
    Medial longitudinal section
    Hematoxylin and Eosin
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $16.85
    $16.85
    Each
       $16.85
  • Tooth, Adult Slide
    Longitudinal section
    Hematoxylin and Eosin
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $18.90
    $18.90
    Each
       $18.90
  • Tooth, Deciduous
    Longitudinal section
    Hematoxylin and Eosin
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $15.65
    $15.65
    Each
       $15.65
  • Tooth, Developing
    Section
    Mallory Triple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $18.00
    $18.00
    Each
       $18.00