Coprolites | Avantor
Coprolites
Supplier:   Avantor
Coprolites
Supplier:  Avantor
Certificates
Coprolites
2 Options Available Below
Product Details & Documents
  • Mammal feces
  • Miocene
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Longueur
    Availability
    Price
  • Coprolites, Small
    2.54 - 3.81 cm (1 - 1½")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.45
    $9.45
    Each
       $9.45
    Supplier Number: -
  • Coprolites, Large
    5.08 - 7.62 cm (2 – 3”)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.20
    $14.20
    Each
       $14.20
    Supplier Number: -
  • Coprolites, Large
    5.08 - 7.62 cm (2 - 3")
    Discontinued
    Supplier Number: TUCSON0187