Conductivity/TDS Calibration Solution | Avantor
Conductivity/TDS Calibration Solution
Supplier:   LaMotte
Conductivity/TDS Calibration Solution
Supplier:  LaMotte
Certificates
Conductivity/TDS Calibration Solution
Conductivity/TDS Calibration Solution
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Always keep your meter in range.
  • Already prepared solutions
  • Various ranges
  • Aligned with GLOBE protocols
Prepared solution to keep your conductivity calibrated. 500ml bottles.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Conductivity
    Dissolved Solids
    Availability
    Price
  • Conductivity/TDS Calibration Solution
    74 μS
    52 ppm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $52.05
    $52.05
    Each
       $52.05
    Supplier Number: 6416-L
  • Conductivity/TDS Calibration Solution
    718 μS
    503 ppm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $50.85
    $50.85
    Each
       $50.85
    Supplier Number: 6417-L
  • Conductivity/TDS Calibration Solution
    1413 μS
    989 ppm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $48.25
    $48.25
    Each
       $48.25
    Supplier Number: 6354-L