Candida albicans
Candida albicans, Sabouraud dextrose agar, 37 °C, Tube
Catalog # 470179-636
Supplier:   Avantor
Candida albicans
Catalog # 470179-636
Supplier:  Avantor
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans, Sabouraud dextrose agar, 37 °C, Tube
Price
$22.05
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Deuteromycete. Causes thrush, candidiasis. Multiplies by budding. Forms germ-tubes in serum cultures. Incubation temperature 37°C. Potato dextrose agar growth medium. Note: Pathogen.
  • Biosafety Level 2
  • Canada: Containment Level 2 - PHAC License required
Spécifications
  • Désignation:
    Candida albicans
  • Packaging:
    Tube
  • Media:
    Sabouraud dextrose agar
  • Incubation Conditions:
    37 °C