Buffer Capsules
Supplier:   Micro Essential
Buffer Capsules
Supplier:  Micro Essential
Certificates
Buffer Capsules
11 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Shelf Life (months): 36
Storage: Green
 : Please Note: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Grade
    Chemical/Physical Specifications
    Taille
    Availability
    Price
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 2.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH2.0
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 3.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH3.0
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 4.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH4.0
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 5.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH5.0
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 6.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH6.0
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 7.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH7.0
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 8.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH8.0
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 9.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH09
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 12.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH12-B
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 10.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH10
  • Buffer Capsules
    Laboratory
    pH 11.00
    Vial/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.00
    $21.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $93.85
    $93.85
    Each
       $21.00
    Case of 50
       $93.85
    Supplier Number: 270-PH11