Brine Shrimp Eggs
Brine Shrimp Eggs
Catalog # 470152-880
Supplier: Avantor
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Place these eggs in a brine solution for two days in order to make the shrimp (Artemia) hatch. Our special processing technique allows you to store the eggs for nearly indefinite periods of time. 7 grams.
Spécifications
- Désignation:Brine Shrimp Eggs