Solid Balls for Physics Experiments | Avantor
Solid Balls for Physics Experiments
Solid Balls for Physics Experiments
Certificates
Solid Balls for Physics Experiments
Solid Balls for Physics Experiments
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Drilled balls are used for pendulum bobs or impact experiments, while our other balls are suitable for collision apparatus and density/volume experiments.
Caution: WARNING: CHOKING HAZARD -Item contains a small ball. Not for children under 3 years.
Product Family Options
Steel
Informations sur le produit
  • Désignation
    Diameter
    Packaging
    Availability
    Price
  • Solid Steel Ball, 10 mm
    ³/₈"
    -
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4.35
    $4.35
    Each
       $4.35
    Supplier Number: 2754800
  • Solid Steel Ball, 13 mm
    ½"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1.10
    $1.10
    Each
       $1.10
    Supplier Number: PNBS13-S
  • Solid Steel Ball, 19 mm
    ¾"
    -
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5.60
    $5.60
    Each
       $5.60
    Supplier Number: CARBONGR100 19
  • Solid Steel Ball, 25 mm
    1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.70
    $11.70
    Each
       $11.70
    Supplier Number: CARBONGR100 25
Brass
Informations sur le produit
  • Désignation
    Diameter
    Packaging
    Availability
    Price
  • Solid Brass Ball, 25 mm
    1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6.65
    $6.65
    Each
       $6.65
    Supplier Number: PNBB25-S
Plastic
Informations sur le produit
  • Désignation
    Diameter
    Packaging
    Availability
    Price
  • Solid Nylon Ball, 19 mm
    ¾"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2.45
    $2.45
    Liquidation
    Each
       $2.45
    Supplier Number: 92062