Aspergillus niger | Avantor
Aspergillus niger
Supplier:   Avantor
<i>Aspergillus niger</i>
Supplier:  Avantor
Certificates
<i>Aspergillus niger</i>
Aspergillus niger
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Deuteromycete. “Black mold”. Produces citric acid. Common airborne contaminant. Causes aspergillosis. Incubation temperature 25°C. Sabouraud dextrose agar growth medium.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Media
    Incubation Conditions
    Packaging
    Availability
    Price
  • Aspergillus niger
    Sabouraud dextrose agar
    25 °C
    Tube
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $22.05
    $22.05
    Each
       $22.05
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Aspergillus Niger
    Media sabouraud dextrose agar
    25 °C
    Plate
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $31.50
    $31.50
    Each
       $31.50
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.