Arthrobotrys conoides
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Deuteromycete. Biological control organism. Traps nematodes. Incubation temperature 25°C. Cornmeal agar growth medium.
Spécifications
- Désignation:Arthrobotrys conoides
- Packaging:Tube
- Media:Cornmeal agar
- Incubation Conditions:25 °C