Amazonite | Avantor
Amazonite
Amazonite, 3/4"
Catalog # 470026-322
Supplier:   ADAM MOORE MO
Fournisseur #:  490650
Amazonite
Catalog # 470026-322
Supplier:  ADAM MOORE MO
Amazonite
Amazonite
Amazonite, 3/4"
Price
$32.55
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Feldspar group; blue-green, microcline, triclinic, 3/4". Colorado.
Spécifications
  • Désignation:
    Amazonite
  • Taille:
    3/4"