Acetic Acid
Supplier:   Ward's Science
Acetic Acid
Supplier:  Ward's Science
Certificates
Acetic Acid
16 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS Number: 64-19-7
Formula: CH3COOH
Density: 1.049 g/ml
Boiling Point: 118.1°C
Freezing Point: 16.7°C
Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.
 : This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.
 : The item is corrosive, flammable and toxic.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Grade
    Taille
    Chemical/Physical Specifications
    Availability
    Price
  • Acetic acid, solution
    Reagent ACS
    100 ml
    17.4 M, glacial
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $20.20
    $20.20
    Each (100ml)
       $20.20
    Supplier Number: AA0005-100MLR
  • Acetic acid, solution
    Reagent ACS
    250 ml
    17.4 M, glacial
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $51.75
    $51.75
    Each (250ml)
       $51.75
    Supplier Number: AA0005-250ML
  • Acetic acid, solution
    Reagent ACS
    500 ml
    17.4 M, glacial
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $39.25
    $39.25
    Each (500ml)
       $39.25
    Supplier Number: AA0005-500MLR
  • Acetic acid, solution
    Reagent ACS
    2×500 ml
    17.4 M, glacial
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 (500ml)
    Pack of 2 (500ml) - $71.95
    $71.95
    Pack of 2 (500ml)
       $71.95
    Supplier Number: AA0005-PK/2R
  • Acetic acid, solution
    Reagent ACS
    2.5 L
    17.4 M, glacial
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (2,500ml)
    Each (2,500ml) - $199.30
    $199.30
    Each (2,500ml)
       $199.30
    Supplier Number: AA0005-2.5L
  • Acetic acid, solution, HDPE bottle
    Reagent ACS
    2.5 L
    17.4 M, glacial
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $138.65
    $138.65
    Each(1/Itm/Bx)
       $138.65
    Supplier Number: AD-AA0005P-2.5L
  • Acetic acid, solution, HDPE bottle
    Reagent ACS
    6×2.5 L
    17.4 M, glacial
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (2,500,ml)
    Pack of 6 (2,500,ml) - $764.80
    $764.80
    Pack of 6 (2,500,ml)
       $764.80
    Supplier Number: AD-AA0005P-PK/6
  • Acetic acid, solution
    Reagent
    500 ml
    36%
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $27.90
    $27.90
    Each (500ml)
       $27.90
    Supplier Number: AA0008-500MLR
  • Acetic acid, solution
    Reagent
    2.5 L
    36%
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (2,500ml)
    Each (2,500ml) - $211.95
    $211.95
    Each (2,500ml)
       $211.95
    Supplier Number: AA0008-2.5LR
  • Acetic acid, solution
    Laboratory
    500 ml
    6.0 M
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $18.70
    $18.70
    Each
       $18.70
    Supplier Number: AA0003-500ML
  • Acetic acid, solution
    Laboratory
    200 ml
    3.0 M
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.30
    $11.30
    Each
       $11.30
    Supplier Number: AA0004-200ML
  • Acetic acid, QuickPrep
    Laboratory
    Makes 500 ml
    1.0 M
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $10.20
    $10.20
    Each (50ml)
       $10.20
    Supplier Number: AA0005-CONC
  • Acetic acid, solution
    Laboratory
    1 L
    1.0 M
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $21.10
    $21.10
    Each (1l)
       $21.10
    Supplier Number: AA0010-1L
  • Acetic acid, solution
    Laboratory
    1 L
    0.1 M
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $20.70
    $20.70
    Each (1l)
       $20.70
    Supplier Number: AA0015-1L
  • Acetic acid, solution
    Laboratory
    1 gal
    5%
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1US Gal)
    Each (1US Gal) - $53.40
    $53.40
    Each (1US Gal)
       $53.40
    Supplier Number: AD-AA0009-3.8L
  • Acetic acid, solution
    Laboratory
    500 ml
    10%
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $23.55
    $23.55
    Each (500ml)
       $23.55
    Supplier Number: AA0007-500ML