Nomadic® Shipping Box, Pre-Qualified 2-8 Shipping Solution, ThermoSafe Brands | Avantor
Nomadic® Shipping Box, Pre-Qualified 2-8 Shipping Solution, ThermoSafe Brands
Supplier:   Sonoco Thermosafe
Nomadic® Shipping Box, Pre-Qualified 2-8 Shipping Solution, ThermoSafe Brands
Supplier:  Sonoco Thermosafe
Certificates
Nomadic® Shipping Box, Pre-Qualified 2-8 Shipping Solution, ThermoSafe Brands
Nomadic® Shipping Box, Pre-Qualified 2-8 Shipping Solution, ThermoSafe Brands
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Nomadic® Pre-Qualified Shippers deliver precise protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples in a range of configurations.
  • Maintain 2–8°C for a minimum of 48 hours
  • Maintain below -20°C for a minimum of 72 hours
  • Replaceable components available
Nomadic® Pre-Qualified Shippers, 2–8°C shipping systems, have passed comprehensive thermal and transit testing performed by ISC Labs, the leading testing and validation laboratory in the industry. Shippers maintain minimum and maximum loads of refrigerated products at 2–8°C for a minimum of 48 hours, and below -20°C for a minimum of 72 hours with the use of dry ice pellets. Durable one-piece closed cell polyurethane foam insulated shipper
CFC and HCFC-free: Complies with international clean air regulations.
Certifications: Shippers have passed comprehensive thermal and transit testing performed by ISC Labs.
Informations sur les accessoires: Replaceable components available separately to reduce overall packaging costs.
Product Family Options
Nomadic Insulated Shippers, 2–8 °C, 24 Hours
Informations sur le produit
  • Interior Dimensions
    Exterior Dimensions
    Weight
    Availability
    Price
  • 71/2×5×33/4"
    16×16×151/2"
    10 kg (22 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 189,64 $
    189,64 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       189,64 $
    Supplier Number: E24AUPS
  • 71/2×5×33/4"
    16×16×151/2"
    10 kg (22 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 18
    Pallet of 18 - 2 736,00 $
    2 736,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 18
       2 736,00 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: E24A
Nomadic Insulated Shippers, 2–8°C, 48 Hours
Informations sur le produit
  • Interior Dimensions
    Exterior Dimensions
    Weight
    Availability
    Price
  • 10×8×8"
    201/2×181/2×23"
    20.8 kg (46 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 404,00 $
    404,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 8
    Pallet of 8 - 3 232,00 $
    3 232,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       404,00 $
    Pallet of 8
       3 232,00 $
    Supplier Number: E280CUPS
  • 10×8×8"
    201/2×181/2×23"
    20.8 kg (46 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 12
    Pallet of 12 - 4 712,00 $
    4 712,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 12
       4 712,00 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: E280C
  • 71/2×5×33/4"
    177/8×151/4×181/8"
    10.9 kg (24 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 285,60 $
    285,60 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       285,60 $
    Supplier Number: E48UPS
  • 71/2×5×33/4"
    177/8×151/4×181/8"
    10.9 kg (24 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 18
    Pallet of 18 - 4 936,00 $
    4 936,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 18
       4 936,00 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: E48
Nomadic Insulated Shippers, -20°C, 48 Hours
Informations sur le produit
  • Interior Dimensions
    Exterior Dimensions
    Weight
    Availability
    Price
  • 10×8×8"
    201/2×181/2×23"
    20.8 kg (46 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 12
    Pallet of 12 - 3 624,00 $
    3 624,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 12
       3 624,00 $
    Supplier Number: E280CA
  • 71/2×5×33/4"
    177/8×151/4×181/8"
    10.8 kg (42 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 18
    Pallet of 18 - 4 080,00 $
    4 080,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 18
       4 080,00 $
    Supplier Number: E48A
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Inner corepack replacement for E280C and E280CUPS
    Inner corepack replacement for E280C and E280CUPS
    89496-008
    Log in pour la disponibilité
    Each - $4.80
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Outer corepack replacement for E280C and E280CUPS, corrugated
    Outer corepack replacement for E280C and E280CUPS, corrugated
    89496-006
    Log in pour la disponibilité
    Each - $9.92
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Inner corepack replacement for E48 and E48UPS
    Inner corepack replacement for E48 and E48UPS
    89496-004
    Log in pour la disponibilité
    Each - $6.48
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Outer corepack replacement for eE48 and E48UPS
    Outer corepack replacement for eE48 and E48UPS
    89496-000
    Log in pour la disponibilité
    Each - $7.28
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Double-wall laminated pad replacement for E48 and E48UPS
    Double-wall laminated pad replacement for E48 and E48UPS
    89496-002
    Log in pour la disponibilité
    Each - $10.00