Condenser, Allihn
Supplier:   Ace Glass
Condenser, Allihn
Supplier:  Ace Glass
Certificates
Condenser, Allihn
Condenser, Allihn
12 Options Available Below
Product Details & Documents
Bulb type Allihn condenser, approximately one bulb per every 50 mm, with standard taper inner joint at bottom and reinforced standard taper outer joint at top
Fabricated from borosilicate glass. Size D glass hose connections, for use with 3/8-inch I.D. tubing.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    ST Joint
    Jacket Length
    Availability
    Price
  • Condenser, Allihn
    24/40
    200 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $401.71
    $401.71
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $401.71
    Supplier Number: 5945-12
  • Condenser, Allihn
    19/38
    250 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $408.22
    $408.22
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $408.22
    Supplier Number: 5945-05
  • Condenser, Allihn
    24/40
    400 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $498.11
    $498.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $498.11
    Supplier Number: 5945-15
  • Condenser, Allihn
    24/40
    500 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $524.40
    $524.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $524.40
    Supplier Number: 5945-16
  • Condenser, Allihn
    24/40
    600 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $532.18
    $532.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $532.18
    Supplier Number: 5945-17
  • Condenser, Allihn
    29/42
    300 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $505.12
    $505.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $505.12
    Supplier Number: 5945-24
  • Condenser, Allihn
    29/42
    400 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $518.03
    $518.03
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $518.03
    Supplier Number: 5945-25
  • Condenser, Allihn
    29/42
    500 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $553.20
    $553.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $553.20
    Supplier Number: 5945-26
  • Condenser, Allihn
    29/42
    600 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $636.49
    $636.49
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $636.49
    Supplier Number: 5945-27
  • Condenser, Allihn
    24/25
    200 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $410.81
    $410.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $410.81
    Supplier Number: 5945-34
  • Condenser, Allihn
    24/40
    300 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $450.86
    $450.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $450.86
    Supplier Number: 5945-14
  • Condenser, Allihn
    24/40
    250 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $423.44
    $423.44
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $423.44
    Supplier Number: 5945-13