Blower Transition Adapters, Labconco®
Supplier:   Labconco
Blower Transition Adapters, Labconco®
Supplier:  Labconco
Certificates
Blower Transition Adapters, Labconco®
Blower Transition Adapters, Labconco®
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Epoxy-coated steel blower transition adapters fit all Labconco coated steel blowers
Adapter allows you to connect thermoplastic duct to the exhaust side of a blower to create an exhaust stack. A nominal size PVC duct fits inside the opening.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Nominal Diameter
    Shipping Weight
    Availability
    Price
  • Blower Transition Adapter
    15.2 cm (6")
    1.3 kg (3 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,320.00
    $1,320.00
    Each
       $1,320.00
    Supplier Number: 4861700
  • Blower Transition Adapter
    20.3 cm (8")
    1.3 kg (3 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $679.00
    $679.00
    Each
       $679.00
    Supplier Number: 4722400
  • Blower Transition Adapter
    30.5 cm (12")
    1.8 kg (4 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $679.00
    $679.00
    Each
       $679.00
    Supplier Number: 7003400
  • Blower Transition Adapter
    25.4 cm (10")
    1.8 kg (4 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $679.00
    $679.00
    Each
       $679.00
    Supplier Number: 4722401