Sodium acétate for biochemistry
Sodium acétate for biochemistry
Supplier:   G-Biosciences
Sodium acétate for biochemistry
Supplier:  G-Biosciences
Certificates
Sodium acétate for biochemistry
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Acétate de sodium
  • CAS Number:127-09-3
  • Formule:H₃CCOONa
  • Numéro MDL:MFCD00012459
  • Molecular Weight:82.03 g/mol
  • Indice Merck:12,08711
  • Ébullition Pt:881,4 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:881.4 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:324 °C
  • Densité:1,528 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:≥ 250 °C (closed cup)
  • Flash Pt:>250 °C (closed cup)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:204-823-8
  • ATTEINDRE:01-2119485123-42
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $203.88
    $203.88
    Each (500g)
       $203.88
    Supplier Number: RC-089
  • Bottle
    1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $372.61
    $372.61
    Each (1kg)
       $372.61
    Supplier Number: RC-090