Guanidinium chlorure for biochemistry
Guanidinium chlorure for biochemistry
Irritant
Supplier:   G-Biosciences
Guanidinium chlorure for biochemistry
Supplier:  G-Biosciences
Certificates
Guanidinium chlorure for biochemistry
Guanidinium chlorure for biochemistry
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
A selection of strong chemicals to aid in the denaturation of proteins. Denaturants, or chaotropes, disrupt water interactions resulting in the solubilization of hydrophobic proteins and peptides. The chaotropes also act on all proteins to unfold them and alter their three-dimensional structure.
Available as a powder or 8M solution
Synonymes:  Guanidine chlorhydrate
  • CAS Number:50-01-1
  • Formule:NH₂C(=NH)NH₂·HCl
  • Numéro MDL:MFCD00013026
  • Molecular Weight:95.53 g/mol
  • Indice Merck:13,04578
  • Fusion Pt:185 °C
  • Densité:1.354 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:204-021-8
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - $429.84
    $429.84
    Each (250g)
       $429.84
    Supplier Number: BC85
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $1,020.58
    $1,020.58
    Each (500g)
       $1,020.58
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: BC88
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Bottle
    1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $1,202.95
    $1,202.95
    Each (1kg)
       $1,202.95
    Supplier Number: RC-057