Acide L(+)-ascorbique ACS for biochemistry
Acide L(+)-ascorbique ACS for biochemistry
Supplier:   G-Biosciences
Acide L(+)-ascorbique ACS for biochemistry
Supplier:  G-Biosciences
Certificates
Acide L(+)-ascorbique ACS for biochemistry
Acide L(+)-ascorbique ACS for biochemistry
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Number:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Indice Merck:13,00837
  • Ébullition Pt:553 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:190 - 192 °C
  • Fusion Pt:190…192 °C
  • Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-066-2
  • ATTEINDRE:exempt
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $168.53
    $168.53
    Each (100g)
       $168.53
    Supplier Number: RC-022
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $642.19
    $642.19
    Each (500g)
       $642.19
    Supplier Number: RC-023