Eau, grade dédié à la protéomique
1 L
Catalog # CA82021-370
Supplier:   G-Biosciences
 :  786-229
Eau, grade dédié à la protéomique
Catalog # CA82021-370
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  7732-18-5
Eau, grade dédié à la protéomique
1 L
CAS Number:  7732-18-5
Price
$192.47
Log in pour la disponibilité
Each (1l)
Product Details & Documents
G-Biosciences' Proteomic-Grade Water is suitable for 2D electrophoresis and mass spectrometry analysis. Removes worries of protien and dust contamination and improves quality and reproducibility of 2D electrophoresis and mass spectrometry results.
G-Biosciences also offers Endotoxin-Free, Molecular-Grade, and DEPC-Treated Water.
Synonymes:  Hydrogen oxide
  • CAS Number:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    1 L
Spécifications