Ethidium bromure 0,625 mg/mL en solution aqueuse
Ethidium bromure 0,625 mg/mL en solution aqueuse
5 mL
Catalog # CA89168-116
Supplier:   G-Biosciences
Supplier #:  R041
Ethidium bromure 0,625 mg/mL en solution aqueuse
Catalog # CA89168-116
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  1239-45-8
Ethidium bromure 0,625 mg/mL en solution aqueuse
5 mL
CAS Number:  1239-45-8
Price
$257.36
Log in pour la disponibilité
Each (10ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
G-Biosciences' Ethidium Bromide is supplied either as a substance or as a mixture (solution)
Two concentrations of ethidium bromide solutions are offered: a 0.625 mg/mL solution and a 10 mg/mL solution.
Synonymes:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS Number:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Numéro MDL:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    5 mL