Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody
2 mL
Catalog # CA108-4104
Supplier: Rockland Immunochemical
Fournisseur #: 108-4104
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Secondary Rabbit Anti-IgG F(ab')2 Reacts with Horse (Equine)
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(ab')2
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Horse
Spécifications
- Taille:2 mL
- Western blot:Yes
- Clonality:Polyclonal
- Purification:delipidation and defibrination
- Antibody type:Secondary
- Epitope:F(ab')2
- Form:Lyophilized
- Isotype:IgG
- Storage temperature:–20 °C
- Host:Rabbit
- Concentration:31.0 mg/ml by Refractometry
- Cross adsorption:No
- Shipping temperature:Ambient
- Antigen name:Immunoglobulin G
- Cat. No.:CA108-4104
- Reactivity:Horse
- Format:Antiserum
- Immunogen:Horse IgG F(ab')2 fragment
- ImmunoChemistry:Yes
- Conjugation:Unconjugated
- Antigen symbol:IgG
- Storage buffer:0.01 M Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2,
- ELISA:Yes