Single Tissue Multiple Species Blot, G-Biosciences
Supplier:   G-Biosciences
Single Tissue Multiple Species Blot, G-Biosciences
Supplier:  G-Biosciences
Certificates
Single Tissue Multiple Species Blot, G-Biosciences
9 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
G-Biosciences offers a selection of ready-to-screen, single tissue, multi-species blots (human, mouse and rat).
G-Biosciences' premade blots are prepared with the appropriate GenLysate™ and 50 μg protein is loaded onto a 4-20% denaturing polyacrylamide gel, along with a prestained molecular weight marker. After the proteins are resolved, they are transferred to a PVDF membrane, using our Efficient Western Transfer Buffer.
G-Biosciences' premade blots are ready to be blocked and probed with the antibodies of choice. Note: We recommend that customers contact our technical department for the latest information on the blots as G-Biosciences reserves the right to change the blot profile due to the availability of GenLysate™.
 : Accessories available.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Host
    Tissue
    Source
    Availability
    Price
  • Human, Mouse & Rat Liver Single Tissue Multiple Species Blot
    Human, Mouse & Rat
    Liver
    Human, mouse, rat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,297.58
    $2,297.58
    Each
       $2,297.58
    Supplier Number: TB28
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Human, Mouse & Rat Lung Single Tissue Multiple Species Blot
    Human, Mouse & Rat
    Lung
    Human, mouse, rat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,296.94
    $2,296.94
    Each
       $2,296.94
    Supplier Number: TB29
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Human, Mouse & Rat Brain Single Tissue Multiple Species Blot
    Human, Mouse & Rat
    Brain
    Human, Mouse, Rat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,297.58
    $2,297.58
    Each
       $2,297.58
    Supplier Number: TB30
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Human, Mouse & Rat Kidney Single Tissue Multiple Species Blot
    Human, Mouse & Rat
    Kidney
    Human, mouse, rat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,297.58
    $2,297.58
    Each
       $2,297.58
    Supplier Number: TB31
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Human, Mouse & Rat Testis Single Tissue Multiple Species Blot
    Human, Mouse & Rat
    Testis
    Human, mouse, rat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,297.58
    $2,297.58
    Each
       $2,297.58
    Supplier Number: TB32
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Human, Mouse & Rat Ovary Single Tissue Multiple Species Blot
    Human, Mouse & Rat
    Ovary
    Human, mouse, rat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,297.58
    $2,297.58
    Each
       $2,297.58
    Supplier Number: TB33
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Human, Mouse & Rat Pancraes Single Tissue Multiple Species Blot
    Human, Mouse & Rat
    Pancreas
    Human, mouse, rat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,297.58
    $2,297.58
    Each
       $2,297.58
    Supplier Number: TB34
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Human, Mouse & Rat Heart Single Tissue Multiple Species Blot
    Human, Mouse & Rat
    Heart
    Human, mouse, rat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,297.58
    $2,297.58
    Each
       $2,297.58
    Supplier Number: TB35
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Human, Mouse & Rat Spleen Single Tissue Multiple Species Blot
    Human, Mouse & Rat
    Spleen
    Human, mouse, rat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,297.58
    $2,297.58
    Each
       $2,297.58
    Supplier Number: TB36
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Western ReProbe™ [5X]
    Western ReProbe™ [5X]
    CA71003-118
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml) - $1,483.20
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Western ReProbe™ [5X]
    Western ReProbe™ [5X]
    CA71003-120
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l) - $2,274.43
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Western ReProbe™ PLUS
    Western ReProbe™ PLUS
    CA71003-122
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml) - $603.92
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Western ReProbe™ PLUS
    Western ReProbe™ PLUS
    CA71003-126
    Log in pour la disponibilité
    Each (1US Gal) - $2,090.64
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Western ReProbe™ PLUS
    Western ReProbe™ PLUS
    CA71003-124
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l) - $1,115.95
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Size
    Application
    Availability
    Price
  • Western ReProbe™ [5X]
    Western ReProbe™ [5X]
    CA82022-512
    100 mL
    Strips Western Blots
    Log in pour la disponibilité
    Each - $682.72