Purifier® Cell Logic Accessories, Labconco®
Supplier:   Labconco
Purifier® Cell Logic Accessories, Labconco®
Supplier:  Labconco
Certificates
Purifier® Cell Logic Accessories, Labconco®
Purifier® Cell Logic Accessories, Labconco®
26 Options Available Below
Product Details & Documents
Purifier Cell Logic Class II Biosafety Cabinets are specially designed with cell researchers in mind, while also providing protection from hazardous particulates such as agents that require Biosafety Level 1,2 or 3 containment.
Scope-Ready and Temp-Zone Packages are available. Many accessories are available for these packages. For example, Aluminum Tube Racks, Blue anodized aluminum blocks that hold tubes upright and promote conduction of heat or cold from the Temp-Zone area to help maintain sample temperature, are available.
The Pure-Vu Seal fits most inverted scopes with a relatively stationary nominal eyepiece height (distance from base of microscope to centerline of eyepiece) of 13". For use with Purifier Cell Logic Biosafety Cabinet with Scope-Ready package. Contact Labconco with questions about additional accessories.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Microcentrifuge Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $308.00
    $308.00
    Each
       $308.00
    Supplier Number: 4026400
  • Microcentrifuge Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $539.00
    $539.00
    Each
       $539.00
    Supplier Number: 4026401
  • Microcentrifuge Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $350.00
    $350.00
    Each
       $350.00
    Supplier Number: 4026402
  • Microcentrifuge Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $588.00
    $588.00
    Each
       $588.00
    Supplier Number: 4026403
  • Microcentrifuge Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $244.00
    $244.00
    Each
       $244.00
    Supplier Number: 4026404
  • Aluminum Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $244.00
    $244.00
    Each
       $244.00
    Supplier Number: 4026405
  • Aluminum Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $244.00
    $244.00
    Each
       $244.00
    Supplier Number: 4026406
  • Aluminum Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $341.00
    $341.00
    Each
       $341.00
    Supplier Number: 4026407
  • Aluminum Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $336.00
    $336.00
    Each
       $336.00
    Supplier Number: 4026408
  • Aluminum Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $350.00
    $350.00
    Each
       $350.00
    Supplier Number: 4026409
  • Aluminum Tube Rack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $350.00
    $350.00
    Each
       $350.00
    Supplier Number: 4026410
  • Multi-Use Well Plate/Tube Rack, Temp-Zone Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $637.00
    $637.00
    Each
       $637.00
    Supplier Number: 4026411
  • Aluminum Bead Bath
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $411.00
    $411.00
    Each
       $411.00
    Supplier Number: 4026600
  • Aluminum Bead Bath
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $532.00
    $532.00
    Each
       $532.00
    Supplier Number: 4026601
  • Aluminum Beads
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $359.00
    $359.00
    Each
       $359.00
    Supplier Number: 4026602
  • Universal Pure-VU Clear, Blank, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $130.00
    $130.00
    Each
       $130.00
    Supplier Number: 4027800
  • Pure-Vu Punch Kit, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $195.00
    $195.00
    Each
       $195.00
    Supplier Number: 4027801
  • Pure-Vu Seal, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $130.00
    $130.00
    Each
       $130.00
    Supplier Number: 4027813
  • Pure-Vu Seal, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $130.00
    $130.00
    Each
       $130.00
    Supplier Number: 4027814
  • Pure-Vu Seal, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $130.00
    $130.00
    Each
       $130.00
    Supplier Number: 4027815
  • Pure-Vu Seal, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $130.00
    $130.00
    Each
       $130.00
    Supplier Number: 4027816
  • Pure-Vu Seal, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $130.00
    $130.00
    Each
       $130.00
    Supplier Number: 4027817
  • Universal Pure-Vu XL Seal, Blank, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $130.00
    $130.00
    Each
       $130.00
    Supplier Number: 4027810
  • Pure-Vu XL Seal, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $130.00
    $130.00
    Each
       $130.00
    Supplier Number: 4027811
  • Stand-Still XL Isolation Platform, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $567.00
    $567.00
    Each
       $567.00
    Supplier Number: 4028100
  • Stand-Still Isolation Platform, Scope-Ready Package
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $483.00
    $483.00
    Each
       $483.00
    Supplier Number: 4028200
  • Support Shelf for Hydraulic Stand to support Purifier Cell Logic, Either Scope-Ready or Temp-Zone
    Discontinued
    Supplier Number: -