Acide formique ≥85%
Corrosif
Toxique
Acide formique ≥85%
Certificates
Acide formique ≥85%
Acide formique ≥85%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 85% CAS No.: 64-18-6 Molecular Formula: CH2O2 Formula Weight: 46.03 Flash Point: 50°(156°F) Refractive Index: 1.3710 Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1209246 Merck Reference: 14,4241 UN No.: 1779 MDL No.: MFCD00003297
Synonymes:  Acide méthanoïque
  • CAS Number:64-18-6
  • Formule:HCO₂H
  • Numéro MDL:MFCD00003297
  • Molecular Weight:46.03 g/mol
  • Indice Merck:13,04265
  • Ébullition Pt:100…101 °C
  • Fusion Pt:7…9 °C
  • Densité:1.220
  • Flash Pt:50 °C (156 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:1779
  • MARC:8,II
  •  :Density: 1.22 g/cm³ (25 °C)
  • L'EINECS:200-579-1
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $78.57
    $78.57
    Each (1kg)
       $78.57
    Supplier Number: L17434-0B
  • Bottle
    2.5 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (3kg)
    Each (3kg) - $140.24
    $140.24
    Each (3kg)
       $140.24
    Supplier Number: L17434-0E