Polysorbate 20
Polysorbate 20
Polysorbate 20
Certificates
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Used for solubilizing membrane proteins during isolation and purification
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Synonymes:  Sorbitan monolaurate, ethoxylé
  • CAS Number:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Ébullition Pt:>100 °C
  • Densité:1.105
  • Flash Pt:>110 °C(230 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:500-018-3
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $47.85
    $47.85
    Each (100ml)
       $47.85
    Supplier Number: L15029-AE
  • Bottle
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $76.36
    $76.36
    Each (500ml)
       $76.36
    Supplier Number: L15029-AP