Baicaleine 97%
Baicaleine 97%
Baicaleine 97%
Certificates
Baicaleine 97%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 491-67-8 Molecular Formula: C15H10O5 Formula Weight: 270.24 Melting Point: 268-270° Beilstein Reference: 272683 Merck Reference: 14,942 MDL No.: MFCD00017459
Synonymes:  5,6,7-Trihydroxyflavone
  • CAS Number:491-67-8
  • Formule:C₁₅H₁₀O₅
  • Numéro MDL:MFCD00017459
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
  • Indice Merck:14,942
  • Fusion Pt:268…270 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100mg)
    Each (100mg) - $71.17
    $71.17
    Each (100mg)
       $71.17
    Supplier Number: L14185-MC
  • Bottle
    500 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500mg)
    Each (500mg) - $213.73
    $213.73
    Each (500mg)
       $213.73
    Supplier Number: L14185-ME