Polysorbate 80 | Avantor
Polysorbate 80
Polysorbate 80
Certificates
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Used for solubilizing membrane proteins during isolation and purification
CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107
Synonymes:  Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
  • CAS Number:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  • Indice Merck:14,7582
  • Ébullition Pt:>100 °C
  • Fusion Pt:100 °C
  • Densité:1.064
  • Flash Pt:113 °C (closed cup)
  • Flash Pt:>149 °C(300 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:500-019-9
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $54.07
    $54.07
    Each (100ml)
       $54.07
    Supplier Number: L13315-AE
  • Bottle
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $92.88
    $92.88
    Each (500ml)
       $92.88
    Supplier Number: L13315-AP
  • Bottle
    2.5 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (3l)
    Each (3l) - $276.59
    $276.59
    Each (3l)
       $276.59
    Supplier Number: L13315-0F