Sodium peroxyde 95%
Sodium peroxyde 95%
Oxydante
Corrosif
Sodium peroxyde 95%
Certificates
Sodium peroxyde 95%
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 1313-60-6 Molecular Formula: Na2O2 Formula Weight: 77.98 Melting Point: 460° dec. Merck Reference: 14,8655 MDL No.: MFCD00003497
Synonymes:  di-Sodium peroxide
  • CAS Number:1313-60-6
  • Formule:Na₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00003497
  • Molecular Weight:77.98 g/mol
  • Indice Merck:13,08728
  • Fusion Pt:660 °C
  • Fusion Pt:460 °C (dec.)
  • Densité:2,805 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:215-209-4
  • ONU:1504
  • MARC:5.1,I
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    50 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50g)
    Each (50g) - $99.81
    $99.81
    Each (50g)
       $99.81
    Supplier Number: L13306-18
  • Bottle
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - $307.38
    $307.38
    Each (250g)
       $307.38
    Supplier Number: L13306-30
  • Bottle
    1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $879.37
    $879.37
    Each (1kg)
       $879.37
    Supplier Number: L13306-0B