3',4'-Diméthoxyacétophénone 98+%
3',4'-Diméthoxyacétophénone 98+%
Certificates
3',4'-Diméthoxyacétophénone 98+%
3',4'-Diméthoxyacétophénone 98+%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 1131-62-0 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Odor: Odorless Boiling Point: 286-288° Beilstein Reference: 781213 MDL No.: MFCD00008737
Synonymes:  1-(3,4-Diméthoxyphényl)éthane-1-one
  • CAS Number:1131-62-0
  • Formule:C₁₀H₁₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00008737
  • Molecular Weight:180.2 g/mol
  • Ébullition Pt:286 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:286…288 °C
  • Fusion Pt:48 - 49 °C
  • Fusion Pt:47…51 °C
  • Flash Pt:>110 °C (230 °F)
  • Flash Pt:>110 °C(230 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:214-468-0
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    50 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50g)
    Each (50g) - 84,00 $
    84,00 $
    Each (50g)
       84,00 $
    Supplier Number: L02737-18
  • Bottle
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - 280,15 $
    280,15 $
    Each (250g)
       280,15 $
    Supplier Number: L02737-30