Acétonitrile 99%
2.5 L
Catalog # CAAAA19862-0F
Inflammable
Irritant
 :  A19862-0F
Acétonitrile 99%
Catalog # CAAAA19862-0F
CAS Number:  75-05-8
Acétonitrile 99%
Acétonitrile 99%
2.5 L
CAS Number:  75-05-8
Price
$249.98
Log in pour la disponibilité
Each (3l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 75-05-8 Molecular Formula: C2H3N Formula Weight: 41.05 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.3440 Odor: Pungent Melting Point: -48° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 741857 Merck Reference: 14,70 UN No.: 1648 MDL No.: MFCD00001878
Synonymes:  Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
  • CAS Number:75-05-8
  • Formule:H₃CCN
  • Numéro MDL:MFCD00001878
  • Molecular Weight:41.05 g/mol
  • Indice Merck:13,00071
  • Ébullition Pt:81,6 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:80…82 °C
  • Fusion Pt:-45,7 °C
  • Fusion Pt:–48 °C
  • Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:2 °C (closed cup)
  • Flash Pt:5 °C (41 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-835-2
  • ONU:1648
  • MARC:3,II
  • ATTEINDRE:01-2119471307-38
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    2.5 L