Potassium hydroxyde ≥85%, en pastilles
Potassium hydroxyde ≥85%, en pastilles
Potassium hydroxyde ≥85%, en pastilles
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Odor: Odorless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
 :  Potasse caustique
  •  :1310-58-3
  •  :KOH
  •  :MFCD00003553
  •  :56.11 g/mol
  •  :12,07806
  •  :1320 °C (1013 hPa)
  •  :1320…1324 °C
  •  :360 °C
  •  :2,04 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :215-181-3
  •  :1813
  •  :8,II
  •  :01-2119487136-33
Product Family Options
  • Type de conditionnement
    Taille
  • Bottle
    500 g
    Each (500g)
    Each (500g) - $59.30
    $59.30
    Each (500g)
       $59.30
     : A18854-36
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAAA18854-36
  • Bottle
    2.5 kg
    Each (2,500kg)
    Each (2,500kg) - $176.93
    $176.93
    Each (2,500kg)
       $176.93
     : A18854-0E
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAAA18854-0E