Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
Certificates
Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS No.: 76-59-5 Molecular Formula: C27H28Br2O5S Formula Weight: 624.39 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 373934 Merck Reference: 14,1445 MDL No.: MFCD00005872
Synonymes:  3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:76-59-5
  • Formule:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00005872
  • Molecular Weight:624.39 g/mol
  • Indice Merck:13,01430
  • Fusion Pt:204 - 202 °C
  • Fusion Pt:200…202 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-971-2
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    10 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10g)
    Each (10g) - $72.81
    $72.81
    Each (10g)
       $72.81
    Supplier Number: A17746-09
  • Bottle
    50 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50g)
    Each (50g) - $263.80
    $263.80
    Each (50g)
       $263.80
    Supplier Number: A17746-18
  • Bottle
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - $946.67
    $946.67
    Each (250g)
       $946.67
    Supplier Number: A17746-30