Sodium thiosulfate, anhydre 99% | Avantor
Sodium thiosulfate, anhydre 99%
Sodium thiosulfate, anhydre 99%
Certificates
Sodium thiosulfate, anhydre 99%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Odor: Odorless Merck Reference: 14,8694 MDL No.: MFCD00003499
Synonymes:  Sodium hyposulfite
  • CAS Number:7772-98-7
  • Formule:Na₂S₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00003499
  • Molecular Weight:158.11 g/mol
  • Indice Merck:12,08844
  • Ébullition Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:48 °C
  • Densité:1,66 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:231-867-5
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $80.97
    $80.97
    Each (500g)
       $80.97
    Supplier Number: A17629-36
  • Bottle
    2.5 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (3kg)
    Each (3kg) - $279.01
    $279.01
    Each (3kg)
       $279.01
    Supplier Number: A17629-0E