Phénolphtaléine 98%
Phénolphtaléine 98%
Certificates
Phénolphtaléine 98%
Phénolphtaléine 98%
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 77-09-8 Molecular Formula: C20H14O4 Formula Weight: 318.33 Melting Point: 258-262° Beilstein Reference: 284423 Merck Reference: 14,7243 MDL No.: MFCD00005913
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Number:77-09-8
  • Formule:C₂₀H₁₄O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005913
  • Molecular Weight:318.33 g/mol
  • Indice Merck:14,07243
  • Fusion Pt:258 - 262 °C
  • Fusion Pt:258…262 °C
  • Densité:1,3 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:201-004-7
  • ATTEINDRE:01-2119498295-24
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    50 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50g)
    Each (50g) - $43.50
    $43.50
    Each (50g)
       $43.50
    Supplier Number: A17135-18
  • Bottle
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - $109.20
    $109.20
    Each (250g)
       $109.20
    Supplier Number: A17135-30
  • Bottle
    1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $320.67
    $320.67
    Each (1kg)
       $320.67
    Supplier Number: A17135-0B