Potassium hydroxyde ≥85%, en paillettes
À propos de cet article
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Odor: Odorless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
- CAS Number:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Molecular Weight:56.11 g/mol
- Indice Merck:12,07806
- Ébullition Pt:1320 °C (1013 hPa)
- Ébullition Pt:1320…1324 °C
- Fusion Pt:360 °C
- Densité:2,04 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:215-181-3
- ONU:1813
- MARC:8,II
- MARC:"8",II
- ATTEINDRE:01-2119487136-33
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Odor: Odorless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
- CAS Number:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Molecular Weight:56.11 g/mol
- Indice Merck:12,07806
- Ébullition Pt:1320 °C (1013 hPa)
- Ébullition Pt:1320…1324 °C
- Fusion Pt:360 °C
- Densité:2,04 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:215-181-3
- ONU:1813
- MARC:8,II
- MARC:"8",II
- ATTEINDRE:01-2119487136-33
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementTailleAvailabilityPrice
- Supplier Number: A16199-36
- Supplier Number: A16199-0E
- Supplier Number: A16199-0C