Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Toxique
Corrosif
Santé
Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Certificates
Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS No.: 50-00-0 Molecular Formula: CH2O Formula Weight: 30.03 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.3765 Odor: Pungent Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 1209228 Merck Reference: 14,4235 UN No.: 1198 MDL No.: MFCD00003274
Synonymes:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS Number:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • Numéro MDL:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Indice Merck:14,4235
  • Ébullition Pt:97 °C
  • Fusion Pt:–15 °C
  • Densité:1.083
  • Flash Pt:66 °C (151 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:1198
  • MARC:8,III
  •  :stabilisé avec methanol 7-8 %
  • L'EINECS:200-001-8
  • MARC:3,III
  •  :Stabilized with methanol 7-8%