Plomb (IV) oxyde 97% | Avantor
Plomb (IV) oxyde 97%
Santé
Irritant
Environnement
Plomb (IV) oxyde 97%
Certificates
Plomb (IV) oxyde 97%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 1309-60-0 Molecular Formula: PbO2 Formula Weight: 239.19 Odor: Odorless Melting Point: 290° UN No.: 1872 MDL No.: MFCD00011165
Synonymes:  Dioxyde de plomb, Plomb peroxyde
  • CAS Number:1309-60-0
  • Formule:O₂Pb
  • Numéro MDL:MFCD00011165
  • Molecular Weight:239.2 g/mol
  • Indice Merck:12,05424
  • Fusion Pt:290 °C
  • Densité:9,4 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:215-174-5
  • ONU:1872
  • MARC:5.1,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $196.95
    $196.95
    Each (500g)
       $196.95
    Supplier Number: A12742-36
  • Bottle
    2.5 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (3kg)
    Each (3kg) - $743.83
    $743.83
    Each (3kg)
       $743.83
    Supplier Number: A12742-0E