Urée 98+%
Urée 98+%
Certificates
Urée 98+%
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Used as a protein denaturant
Purity: 98+% CAS No.: 57-13-6 Molecular Formula: NH2CONH2 Formula Weight: 60.06 Odor: Ammonia-like pH: 9,2-9,5 Melting Point: 130-135° Beilstein Reference: 635724 Merck Reference: 14,9867 MDL No.: MFCD00008022
Synonymes:  Carbamide
  • CAS Number:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Indice Merck:13,09935
  • Ébullition Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:132,7 °C
  • Fusion Pt:130…135 °C
  • Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-315-5
  • ATTEINDRE:01-2119463277-33
Specifications for Product Family
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - 62,45 $
    62,45 $
    Each (500g)
       62,45 $
    Supplier Number: A12360-36
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAAA12360-36
  • Bottle
    2.5 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (3kg)
    Each (3kg) - 110,11 $
    110,11 $
    Each (3kg)
       110,11 $
    Supplier Number: A12360-0E
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAAA12360-0E
  • Drum
    10 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10kg)
    Each (10kg) - 278,72 $
    278,72 $
    Each (10kg)
       278,72 $
    Supplier Number: A12360-0C
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAAA12360-0C