Amidon soluble (de la patate)
Bottle, 500 g
  CAAAA11961-36
 :  A11961-36
Amidon soluble (de la patate)
  CAAAA11961-36
 :  9005-84-9
Amidon soluble (de la patate)
Bottle, 500 g
 :  9005-84-9
$105.57
Each (500g)
CAS No.: 9005-84-9 Odor: Odorless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
 :  Amylodextrine
  •  :9005-84-9
  •  :(C₆H₁₀O₅)n
  •  :MFCD00082026
  •  :162.14 g/mol
  •  :13,08878
  •  :256…258 °C (dec.)
  •  :Température ambiante
  •  :232-686-4
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    500 g