Phénol ≥99.5% non stabilisé
Product Details & Documents
Molecular biology
Purity: 99.5% CAS No.: 108-95-2 Molecular Formula: C6H5OH Formula Weight: 94.11 Flash Point: 79°(175°F) Physical Form: Solid melt Density: 1.071 Sensitivity: Hygroscopic Odor: Sweet Melting Point: 40-43° Boiling Point: 181° Beilstein Reference: 969616 Merck Reference: 14,7241 UN No.: 1671 MDL No.: MFCD00002143
Molecular biology
- CAS Number:108-95-2
- Formule:C₆H₅OH
- Numéro MDL:MFCD00002143
- Molecular Weight:94.11 g/mol
- Indice Merck:12,07390
- Ébullition Pt:181,7 °C (1013 hPa)
- Ébullition Pt:181 °C
- Fusion Pt:40,8 °C
- Fusion Pt:40…43 °C
- Densité:1,0722 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:81 °C
- Flash Pt:79 °C (175 °F)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:203-632-7
- ONU:1671
- MARC:6.1,II
- ATTEINDRE:01-2119471329-32
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:100 g
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



