Nalgene® Rectangular Bottles, HDPE, Bulk Pack, Thermo Scientific
Nalgene® Rectangular Bottles, HDPE, Bulk Pack, Thermo Scientific
Certificates
Nalgene® Rectangular Bottles, HDPE, Bulk Pack, Thermo Scientific
Nalgene® Rectangular Bottles, HDPE, Bulk Pack, Thermo Scientific
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Nalgene® high density polyethylene rectangular bottles come with polypropylene closures.
Bottles are available in both translucent and amber. Translucence allows easy viewing of liquid levels. Amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids.
All the bottles are leak proof, and feature a space-saving rectangular design. These bottles feature uniform walls which are resistant to splitting or puncturing.
 : Manufactured from validated and controlled resins meeting a variety of food and pharmaceutical regulatory requirements.
 : Polypropylene screw closures are included.
 : They are bulk packed for packaging applications.
Product Family Options
Natural
Informations sur le produit
  • Capacité
    Height with Cap
    Neck I.D.
    Taille du bouchon
    Availability
    Price
  • 125 ml (4.2 oz.)
    102 mm
    21 mm
    28 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - 1 464,00 $
    1 464,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 500
       1 464,00 $
    Supplier Number: 312007-0004
  • 250 ml (8.5 oz.)
    117 mm
    28 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 250
    Case of 250 - 944,00 $
    944,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 250
       944,00 $
    Supplier Number: 312007-0008
  • 500 ml (16.9 oz.)
    147 mm
    37 mm
    48 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 125
    Case of 125 - 799,20 $
    799,20 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 125
       799,20 $
    Supplier Number: 312007-0016
  • 1 L (33.8 oz.)
    180 mm
    44 mm
    53 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - 680,80 $
    680,80 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 50
       680,80 $
    Supplier Number: 312007-0032
Amber
Informations sur le produit
  • Capacité
    Height with Cap
    Neck I.D.
    Taille du bouchon
    Availability
    Price
  • 125 ml (4.2 oz.)
    102 mm
    21 mm
    28-415
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - 2 158,60 $
    2 158,60 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 500
       2 158,60 $
    Supplier Number: 312009-0004
  • 250 ml (8.5 oz.)
    117 mm
    28 mm
    38-415
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 250
    Case of 250 - 1 688,00 $
    1 688,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 250
       1 688,00 $
    Supplier Number: 312009-0008
  • 1 L (33.8 oz.)
    180 mm
    44 mm
    48-415
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - 954,60 $
    954,60 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 50
       954,60 $
    Supplier Number: 312009-0032