PolarSafe™ Cryogenic Storage Labels, Argos Technologies
À propos de cet article
Argos PolarSafe™ dots and labels are made from chemically inert polyester with a unique adhesive formulated to adhere to laboratory glass and plastic ware.
- Label holder temperature range: –60 to 70 °C
These unique labels will not only withstand conventional freezing (–80 °C) but can also be used for most cryogenic storage applications (vapor phase nitrogen storage at –196 °C). No need for separate labeling solutions for your cryo-preservation units and your ultra low freezers. The labels can even be used in incubators.
24 Options Available Below
Product Details & Documents
Argos PolarSafe™ dots and labels are made from chemically inert polyester with a unique adhesive formulated to adhere to laboratory glass and plastic ware.
- Label holder temperature range: –60 to 70 °C
These unique labels will not only withstand conventional freezing (–80 °C) but can also be used for most cryogenic storage applications (vapor phase nitrogen storage at –196 °C). No need for separate labeling solutions for your cryo-preservation units and your ultra low freezers. The labels can even be used in incubators.
Product Family Options
Laser Printer Label Sheets
Informations sur le produit
- DésignationColorPour l'utilisation avecDimensionsAvailabilityPrice
- Cryo labelsWhiteMicrotiter plates6.1×38.1 mm (0.24×1.5")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéBox of 3,120Box of 3,120 - $361.49$361.49Prix promotionnel pour les nouveaux clientsBox of 3,120$361.49Supplier Number: 04396-77
- Cryo labels, dotsWhite0.5 - 1.5 ml tubes9.5×9.4 mm (0.38×0.37")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéBox of 3,840Box of 3,840 - $343.59$343.59Prix promotionnel pour les nouveaux clientsBox of 3,840$343.59Supplier Number: 04396-64
- Cryo labelsWhite0.5 ml tubes13×23.9 mm (0.51×0.94")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéBox of 2,380Box of 2,380 - $311.00$311.00Prix promotionnel pour les nouveaux clientsBox of 2,380$311.00Supplier Number: 04396-75
- Cryo labelsAssorted1.5 - 2 ml tubes13×33 mm (0.51×1.3")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéBox of 2,125Box of 2,125 - $450.71$450.71Prix promotionnel pour les nouveaux clientsBox of 2,125$450.71Supplier Number: 04396-74
- Cryo labelsWhite1.5 - 2 ml tubes13×33 mm (0.51×1.3")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéBox of 1,700Box of 1,700 - $279.26$279.26Prix promotionnel pour les nouveaux clientsBox of 1,700$279.26Supplier Number: 04396-73
- Cryo labelsWhiteRacks and boxes25.4×67 mm (1×2.64")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéBox of 600Box of 600 - $770.58$770.58Prix promotionnel pour les nouveaux clientsBox of 600$770.58Supplier Number: 04396-76
Rolls of Labels
Informations sur le produit
- DésignationColorPour l'utilisation avecDimensionsAvailabilityPrice
- Cryo labelsWhite0.2 ml PCR tubes6.1×20.1 mm (0.24×0.79")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $156.79$156.79Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$156.79Supplier Number: 04396-67
- Cryo labels, dotsBlue0.5 - 1.5 ml tubes9.5×9.4 mm (0.38×0.37")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $211.45$211.45Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$211.45Supplier Number: 04396-86
- Cryo labels, dotsRed0.5 - 1.5 ml tubes9.5×9.4 mm (0.38×0.37")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $211.42$211.42Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$211.42Supplier Number: 04396-87
- Cryo labels, dotsGreen0.5 - 1.5 ml tubes9.5×9.4 mm (0.38×0.37")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $211.42$211.42Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$211.42Supplier Number: 04396-88
- Cryo labels, dotsYellow0.5 - 1.5 ml tubes9.5×9.4 mm (0.38×0.37")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $211.43$211.43Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$211.43Supplier Number: 04396-89
- Cryo labels, dotsPurple0.5 - 1.5 ml tubes9.5×9.4 mm (0.38×0.37")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $211.43$211.43Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$211.43Supplier Number: 04396-90
- Cryo labels, dotsAssorted0.5 - 1.5 ml tubes9.5×9.4 mm (0.38×0.37")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 5,000Roll of 5,000 - $647.49$647.49Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 5,000$647.49Supplier Number: 04396-85
- Cryo labels, dotsWhite0.5 - 1.5 ml tubes9.5×9.4 mm (0.38×0.37")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $148.04$148.04Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$148.04Supplier Number: 04396-68
- Cryo labels, dotsWhite0.5 - 1.5 ml tubes9.5×9.4 mm (0.38×0.37")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 5,000Roll of 5,000 - $552.54$552.54Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 5,000$552.54Supplier Number: 04396-69
- Cryo labelsBlue1.5 - 2 ml tubes13×33 mm (0.51×1.3")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $170.01$170.01Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$170.01Supplier Number: 04396-79
- Cryo labelsGreen1.5 - 2 ml tubes13×33 mm (0.51×1.3")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $152.46$152.46Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$152.46Supplier Number: 04396-81
- Cryo labelsPurple1.5 - 2 ml tubes13×33 mm (0.51×1.3")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $170.01$170.01Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$170.01Supplier Number: 04396-83
- Cryo labelsRed1.5 - 2 ml tubes13×33 mm (0.51×1.3")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $163.07$163.07Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$163.07Supplier Number: 04396-80
- Cryo labelsWhite1.5 - 2 ml tubes13×33 mm (0.51×1.3")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $155.23$155.23Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$155.23Supplier Number: 04396-66
- Cryo labelsYellow1.5 - 2 ml tubes13×33 mm (0.51×1.3")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $153.62$153.62Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$153.62Supplier Number: 04396-82
- Cryo labels, dotsWhite1.5 - 2 ml tubes13×13 mm (0.51×0.51")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 1,000Roll of 1,000 - $152.38$152.38Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 1,000$152.38Supplier Number: 04396-65
- Cryo labels, dotsWhite15 - 50 ml tubes19.1×19.1 mm (0.75×0.75")Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéRoll of 5,000Roll of 5,000 - $831.56$831.56Prix promotionnel pour les nouveaux clientsRoll of 5,000$831.56Supplier Number: 04396-71
Label Station Holder
Informations sur le produit
- DésignationColorPour l'utilisation avecDimensionsAvailabilityPrice
- Acrylic label dispensing station for argos cryo dots and labelsBlueLog in pour la disponibilitéEach$201.81Supplier Number: 04396-91