Polysorbate 20 NF pouvant être utilisé comme excipient | Avantor
Polysorbate 20 NF pouvant être utilisé comme excipient
Poly drum, 20 L
Catalog # CA700011-050
Fournisseur #:  PO132-20LT
Polysorbate 20 NF pouvant être utilisé comme excipient
Catalog # CA700011-050
CAS Number:  9005-64-5
Polysorbate 20 NF pouvant être utilisé comme excipient
Poly drum, 20 L
CAS Number:  9005-64-5
Price
$4,415.98
Log in pour la disponibilité
Each (20l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Polysorbate 20, NF is a hydrophilic, nonionic, polysorbate surfactant and a polyoxyethylene derivative of sorbitan monolaurate with relative non-toxicity. 
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Synonymes:  Sorbitan monolaurate, ethoxylé
  • CAS Number:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Densité:1.095
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:500-018-3
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Poly drum
  • Taille:
    20 L