Polysorbate 80 FCC pouvant être utilisé comme excipient | Avantor
Polysorbate 80 FCC pouvant être utilisé comme excipient
Polysorbate 80 FCC pouvant être utilisé comme excipient
Certificates
Polysorbate 80 FCC pouvant être utilisé comme excipient
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Polysorbate 80, FCC is used as a wetting agent. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Kosher certified
Storage temperature - Keep tightly closed, protect from light.
Synonymes:  Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
  • CAS Number:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  • Fusion Pt:100 °C
  • Flash Pt:113 °C (closed cup)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:500-019-9
Documents
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    65% Min.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Glass, amber
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $432.49
    $432.49
    Each (500ml)
       $432.49
    Supplier Number: P1179-500MLG
  • Glass, amber
    4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $1,216.90
    $1,216.90
    Each (4l)
       $1,216.90
    Supplier Number: P1179-4LTGL
  • Poly drum
    20 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20l)
    Each (20l) - $2,134.78
    $2,134.78
    Each (20l)
       $2,134.78
    Supplier Number: P1179-20LT
  • Drum
    200 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (200l)
    Each (200l) - $4,342.58
    $4,342.58
    Each (200l)
       $4,342.58
    Supplier Number: P1179-200LTBL