Proteomic Grade Detergent Solutions | Avantor
Proteomic Grade Detergent Solutions
Proteomic Grade Detergent Solutions
Supplier:  G-Biosciences
Certificates
Proteomic Grade Detergent Solutions
Proteomic Grade Detergent Solutions
7 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Many commercial grade detergents contain elevated levels of sulfhydryl oxidizing agents, peroxides, salts and carbonyl compounds.
Our Proteomic Grade Detergent Solutions contain reduced peroxides and carbonyl compounds. In addition, the detergents have less than 50 μS conductivity. These detergents are offered as 10% aqueous solutions, sealed under inert gas and are suitable for protein applications. These non-ionic detergents are suitable for isolating membrane-protein complexes.
G-Biosciences Proteomic Grade Detergent Solutions include: Triton® X-100, Triton® X-114, Brij® 35, Brij® 58, Tween® 20, Tween® 80, and Nonidet® P-40 Substitute. A variety pack, perfect for trial and optimization, is also available. The pack contains one 10 ml vial of all seven proteomic grade detergents, as well as 1 g samples of one of our Zwitterionic detergents (CHAPS) and one of our non-detergent sulfobetaines (NDSB 201).
The proteins that are isolated with these detergents are highly susceptible to contaminating peroxides and carbonyls. The peroxides will oxidize proteins and the carbonyl groups will form Schiff’s bases with the proteins that interfere with its structure.
Ordering information: Accessories not included.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Nonidet® P-40 Substitute
    5×10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $691.45
    $691.45
    Each (50ml)
       $691.45
    Supplier Number: DG001
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Nonidet® P-40 Substitute
    10×10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $1,308.57
    $1,308.57
    Each (100ml)
       $1,308.57
    Supplier Number: DG002
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Brij® 58
    5×10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $866.56
    $866.56
    Each (50ml)
       $866.56
    Supplier Number: DG005
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Brij® 58
    10×10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $1,566.79
    $1,566.79
    Each (100ml)
       $1,566.79
    Supplier Number: DG006
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Tween® 20
    10×10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $1,308.57
    $1,308.57
    Each (100ml)
       $1,308.57
    Supplier Number: DG012
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Tween® 80
    5×10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $691.45
    $691.45
    Each (50ml)
       $691.45
    Supplier Number: DG013
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Proteomic Grade Detergent Variety Pack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $734.61
    $734.61
    Each
       $734.61
    Supplier Number: DG521