WHEATON® MicroLiter Sample Vial Component Kits, DWK Life Sciences
Supplier: DWK Life Sciences (KIMBLE)
WHEATON® MicroLiter Sample Vial Component Kits, DWK Life Sciences
Supplier: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Certificates
Jump to:
À propos de cet article
These component kits are shipped with a pack of vials, a pack of caps and a pack of septa.
Available in clear and amber, with polypropylene or phenolic closures and a variety of styles of liners and septa.
22 Options Available Below
Product Details & Documents
These component kits are shipped with a pack of vials, a pack of caps and a pack of septa.
Available in clear and amber, with polypropylene or phenolic closures and a variety of styles of liners and septa.
Product Family Options
Clear vial kits
Informations sur le produit
- DésignationCapacitéColorAvec bouchonCap TypeCap ColorSeptumAvailabilityPrice
- Vial2.00 mlClearOuiSolid topBlackPTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial with patch2.00 mlClearOuiSolid topBlackPTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial4.00 mlClearOuiOpen topBlackPTFELog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $87.84$87.84Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$87.84Supplier Number: 13-1010K
- Vial4.00 mlClearOuiOpen top, phenolicBlackPTFEDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial4.00 mlClearOuiSolid top, phenolicBlackPTFELog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $139.65$139.65Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$139.65Supplier Number: 13-1010KPS
- Vial4.00 mlClearOuiOpen topBlackPTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $130.90$130.90Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$130.90Supplier Number: 13-1060K
- Vial4.00 mlClearOuiOpen top, phenolicBlackPTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial with patch4.00 mlClearOuiOpen topBlackPTFELog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $83.05$83.05Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$83.05Supplier Number: 13-1210K
- Vial with patch4.00 mlClearOuiOpen top, phenolicBlackPTFEDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial with patch4.00 mlClearOuiSolid top, phenolicBlackPTFEDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial with patch4.00 mlClearOuiOpen topBlackPTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $152.95$152.95Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$152.95Supplier Number: 13-1260K
- Vial with patch4.00 mlClearOuiOpen top, phenolicBlackPTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $162.24$162.24Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$162.24Supplier Number: 13-1260KP
- Vial8.00 mlClearOuiSolid top, phenolicBlackPTFEDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial8.00 mlClearOuiOpen topBlackPTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 150Pack of 150 - $400.90$400.90Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 150$400.90Supplier Number: 15-1060K-8
- Vial12.00 mlClearOuiSolid top, phenolicBlackPTFELog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 150Pack of 150 - $411.84$411.84Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 150$411.84Supplier Number: 15-1010KPS-12
- Vial12.00 mlClearOuiOpen topBlackPTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 150Pack of 150 - $426.24$426.24Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 150$426.24Supplier Number: 15-1060K-12
- Vial20.00 mlClearOuiSolid topWhitePTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial20.00 mlClearOuiOpen topWhitePTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $430.08$430.08Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$430.08Supplier Number: 24-10101W-20
- Vial30.00 mlClearOuiSolid topWhitePTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial30.00 mlClearOuiOpen topWhitePTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial40.00 mlClearOuiSolid topWhitePTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial40.00 mlClearOuiOpen topWhitePTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
Amber vial kits
Informations sur le produit
- DésignationCapacitéColorAvec bouchonCap TypeCap ColorSeptumAvailabilityPrice
- Vial with patch2.00 mlAmberOuiSolid topBlackPTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $150.10$150.10Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$150.10Supplier Number: 08-2260KS
- Vial4.00 mlAmberOuiOpen top, phenolicBlackPTFEDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial4.00 mlAmberOuiOpen topBlackPTFELog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $102.72$102.72Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$102.72Supplier Number: 13-2010K
- Vial4.00 mlAmberOuiSolid top, phenolicBlackPTFELog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $153.90$153.90Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$153.90Supplier Number: 13-2010KPS
- Vial4.00 mlAmberOuiOpen topBlackPTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $161.50$161.50Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$161.50Supplier Number: 13-2060K
- Vial4.00 mlAmberOuiOpen top, phenolicBlackPTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial with patch4.00 mlAmberOuiOpen topBlackPTFELog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $113.28$113.28Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$113.28Supplier Number: 13-2210K
- Vial with patch4.00 mlAmberOuiOpen top, phenolicBlackPTFEDiscontinued-Supplier Number: 13-2210KP
- Vial with patch4.00 mlAmberOuiSolid top, phenolicBlackPTFEDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial with patch4.00 mlAmberOuiOpen topBlackPTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $154.70$154.70Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$154.70Supplier Number: 13-2260K
- Vial with patch4.00 mlAmberOuiOpen top, phenolicBlackPTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial8.00 mlAmberOuiSolid top, phenolicBlackPTFELog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 150Pack of 150 - $369.55$369.55Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 150$369.55Supplier Number: 15-2010KPS-8
- Vial8.00 mlAmberOuiOpen topBlackPTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: 15-2060K-8
- Vial12.00 mlAmberOuiSolid top, phenolicBlackPTFELog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 150Pack of 150 - $425.60$425.60Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 150$425.60Supplier Number: 15-2010KPS-12
- Vial12.00 mlAmberOuiOpen topBlackPTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial20.00 mlAmberOuiSolid topWhitePTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial20.00 mlAmberOuiOpen topWhitePTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $530.88$530.88Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$530.88Supplier Number: 24-20101W-20
- Vial30.00 mlAmberOuiSolid topWhitePTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $888.92$888.92Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$888.92Supplier Number: 24-2060WS-30
- Vial30.00 mlAmberOuiOpen topWhitePTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $560.64$560.64Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$560.64Supplier Number: 24-20101W-30
- Vial40.00 mlAmberOuiSolid topWhitePTFE/siliconeDiscontinued-Supplier Number: -
- Vial40.00 mlAmberOuiOpen topWhitePTFE/siliconeLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 100Pack of 100 - $560.64$560.64Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 100$560.64Supplier Number: 24-20101W-40