Bleu de méthylène | Avantor
Bleu de méthylène
4 oz.
Catalog # CA89130-200
Supplier:   Azer Scientific
Fournisseur #:  ES850
Bleu de méthylène
Catalog # CA89130-200
Supplier:  Azer Scientific
CAS Number:  61-73-4
Bleu de méthylène
4 oz.
CAS Number:  61-73-4
Price
$258.64
Log in pour la disponibilité
Each (4oz)
Product Details & Documents
Methylene blue is used in staining applications to ease in differentiation between components.
Synonymes:  Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium, Chlorure de méthylthioninium
  • CAS Number:61-73-4
  • Formule:C₁₆H₁₈ClN₃S
  • Numéro MDL:MFCD00150008
  • Molecular Weight:319.86 g/mol
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    4 oz.