Eau USP | Avantor
Eau USP
Supplier:   Microbix Biosystems
Eau USP
Certificates
Eau USP
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydrogen oxide
  • CAS Number:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Indice Merck:13,10098
  • Ébullition Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:0 °C
  • Densité:1 g/cm³ (4 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:231-791-2
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Poly sack, double
    100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20l)
    Each (20l) - $617.71
    $617.71
    Each (20l)
       $617.71
    Supplier Number: WF-60-020
  • Poly bag in poly drum, double
    20 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (200l)
    Each (200l) - $2,868.41
    $2,868.41
    Each (200l)
       $2,868.41
    Supplier Number: WF-60-200